Merck
261998
Sigma-Aldrich
三フッ化ホウ素メチルスルフィド錯体
95%
別名:
ジメチルスルフィド-トリフルオロボラン, トリフルオロボラン-メチルスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2S · BF3
CAS番号:
分子量:
129.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
反応適合性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
密度
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[S+](C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C2H6BF3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
InChI Key
VPECYQXBNOAJIF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
三フッ化ホウ素メチルスルフィド錯体は、エステルの脱アルキル化で使用される一般的な試薬です。 また、ホスフィンリガンドと三フッ化ホウ素錯体を合成するのにも使用されます。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
3.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
261998-VAR:
261998-800ML:
261998-100ML:
261998-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Structural optimization of 2, 5-thiophene amides as highly potent and selective 17?-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 inhibitors for the treatment of osteoporosis.
Marchais-Oberwinkler S, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 56(1), 167-181 (2012)
Systematics of BX3 and BX2+ Complexes (X= F, Cl, Br, I) with Neutral Diphosphine and Diarsine Ligands.
Burt J, et al.
Inorganic Chemistry, 55(17), 8852-8864 (2016)
Experimental and computational exploration of the dynamic behavior of (PNP) BF 2, a boron compound supported by an amido/bis (phosphine) pincer ligand.
DeMott JC
Dalton Transactions, 40(43), 11562-11570 (2011)
Understanding the Reactivity of Enol Ether Radical Cations: Investigation of Anodic Four-Membered Carbon Ring Formation.
Yamaguchi Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78(6), 2626-2638 (2013)
Novel selective estrogen receptor downregulators (SERDs) developed against treatment-resistant breast cancer.
Xiong R, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 60(4), 1325-1342 (2017)