Merck
262056
Sigma-Aldrich
ジブロモボランジメチルスルフィド錯体 溶液
1.0 M in methylene chloride
別名:
ジブロモ(硫化ジメチル)(ヒドロ)ボロン 溶液, ジブロモ(硫化ジメチル)ボラン 溶液, ジブロモボランジメチルスルフィド 溶液, ジメチルスルファン含有ジブロモボラン化合物 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2S · BHBr2
CAS番号:
分子量:
233.76
Beilstein:
4449985
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in methylene chloride
密度
1.415 g/mL at 25 °C
官能基
thioether
SMILES記法
CSC.BrBBr
InChI
1S/C2H6S.BBr2H/c1-3-2;2-1-3/h1-2H3;1H
InChI Key
PGSRDLGPKTVELT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 還元的脱離C-C結合形成反応
  • Hoppeリチオ化カルバマートを用いたリチオ化-ボリル化反応
  • ウラシルのホウ素類縁体の合成
  • 環状ボロニウム塩類の形成に用いるホウ素化反応
  • ヒドロホウ素化反応
  • 末端エポキシドの開環
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
262056-100ML:4548173126401
262056-VAR:
262056-800ML:4548173126418
262056-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)