Merck
298433
Sigma-Aldrich
Dichloroborane methyl sulfide complex
in excess methyl sulfide
別名:
ジクロロ(硫化ジメチル)(ヒドロ)ボロン, ジクロロ(硫化ジメチル)ボラン, ジクロロボラン ジメチル スルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2S·BHCl2
CAS番号:
分子量:
144.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
密度
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES記法
C[S+](C)[BH-](Cl)Cl
InChI
1S/C2H7BCl2S/c1-6(2)3(4)5/h3H,1-2H3
InChI Key
UMDZKXAEAKAIPA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • ヒドロホウ素化反応
  • 熱分解反応
  • 付加反応
  • 非対称ボラフルオレン類の合成
  • 環化反応
  • 不均化とそれに続くアザジボリリジンのハロホウ素化はホウ素-窒素クラスターを生じます
  • Markovnikovヒドロホウ素化
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
298433-50G:
298433-BULK:
298433-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)