アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: reductant
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
66 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClB(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5BCl2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
NCQDQONETMHUMY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジクロロフェニルボランは以下の反応における触媒として使用できます:
- 抗増殖性マクロライドで細胞遊走阻害剤であるラクチミドマイシンの合成。
- ビニロガス向山アルドール反応を用いるポリケチドセグメントのエナンチオ選択的合成。
- アロトレオニン誘導体との反応後のエナンチオ選択的ディールス・アルダー環化付加。
- 環状無水物の立体選択的アルキル化開環。
- オレフィンとアミノ誘導体のクロスメタセシス反応。
- 不斉酢酸アルドール反応。
以下の用途に用いる触媒です。
- 抗増殖性マクロリドおよび細胞移動阻害剤のラクチミドマイシン
- ビニロガスMukaiyamaアルドール反応を用いるポリケチドセグメントのエナンチオ選択的合成
- 本製品のallo-トレオニン誘導体との反応後、エナンチオ選択的Diels-Alder付加環化
- 環状無水物の立体選択的アルキル化開環
- アミノ誘導体のオレフィンとのクロスメタセシス反応
- 不斉アセタートアルドール反応
- スチレンおよび(E)-β-メチルスチレンとのアリールアルデヒドの反応
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
101346-25G:
101346-BULK:
101346-1G:
101346-VAR:
101346-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Borheterocyclen, 2. Mitt.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 95(2), 373-378 (1964)
Total syntheses and biological reassessment of lactimidomycin, isomigrastatin and congener glutarimide antibiotics.
Chemistry?A European Journal , 19(23), 7370-7383 (2013)
Synthesis of a New N-Acetyl Thiazolidinethione Reagent and Its Application to a Highly Selective Asymmetric Acetate Aldol Reaction.
Organic Letters, 6(18), 3139-3141 (2004)
Oxazaborolidinone-Promoted Vinylogous Mukaiyama Aldol Reactions.
Organic Letters, 9(26), 5637-5639 (2007)
Synthesis of 1-Indanonyl Oxepanes.
Synlett, 23(06), 867-872 (2012)