About This Item
化学式:
[2,4,6-(CH3)3C6H2]2BF
CAS番号:
分子量:
268.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
69-72 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)c(B(F)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C18H22BF/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)19(20)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6/h7-10H,1-6H3
InChI Key
WZWGERGANZMXOM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
307890-1G:
307890-25G:
307890-5G:
307890-BULK:
307890-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック