Merck
730572
Sigma-Aldrich
トリフェニルアルミニウム 溶液
1 M in dibutyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H15Al
CAS番号:
分子量:
258.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
濃度
1 M in dibutyl ether
密度
0.868 g/mL at 25 °C
SMILES記法
c1ccc(cc1)[Al](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Al/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
InChI Key
JQPMDTQDAXRDGS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
62.6 °F
引火点(℃)
17 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
730572-VAR:
730572-50ML:
730572-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)