Merck
411124
Sigma-Aldrich
クロロジシクロヘキシルボラン 溶液
1 M in hexanes
別名:
ジシクロヘキシルクロロボラン, ジシクロヘキシルボリルクロリド, ジシクロヘキシルボロンクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H11)2BCl
CAS番号:
分子量:
212.57
Beilstein:
3233942
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1 M in hexanes
bp
68-69 °C
密度
0.752 g/mL at 25 °C
SMILES記法
ClB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BCl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI Key
PBBOKJIYEZCTEH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • アルドール付加反応
  • Mukaiyamaアルドール付加
  • マイクロ波利用閉環メタセシス反応
  • 芳香族アルジミンのC-アルキル化
  • 可逆的ケトン-ケトンアルドール反応
  • ヘキセノンのアルデヒドとのsyn-およびanti-立体選択的アルドール反応
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
411124-100ML:4548173146959
411124-VAR:
411124-BULK:
411124-50ML:4548173146966
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)