アッセイ
≥99% trace metals basis
フォーム
rod
反応適合性
reagent type: reductant
抵抗性
50.0 μΩ-cm, 20°C
直径
~2 cm
不純物
≤2% 2-ethylhexyl dihydrogenphosphate and tris(2-ethylhexyl) phosphate
0.5% strontium
bp
1640 °C (lit.)
mp
725 °C (lit.)
密度
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ba]
InChI
1S/Ba
InChI Key
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ヘテロバイメタルアルカリ土類錯体の合成に用いる反応剤
通常は医療用に用います。特に消化管の可視化に用います
以下の用途に関与する反応剤です。
- 透明石英ガラスとの相互作用
- アルギン酸塩塗布酸化鉄ナノ粒子の凝集
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
237094-BULK:
237094-100G:
237094-VAR:
237094-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック