グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: dysprosium
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
680 °C (lit.)
密度
3.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Dy](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Dy/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
BOXVSFHSLKQLNZ-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
325546-VAR:
325546-10G:
325546-5G:
325546-BULK:
325546-25G:
325546-1G:
325546-5G-PW:
325546-50G:
325546-25G-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
325546-1G | |
325546-25G | 4061833596548 |
325546-5G | 4061826715512 |