About This Item
化学式:
BaS
CAS番号:
分子量:
169.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
詳細
硫化バリウム(BaS)は、バリウム化合物の製造における前駆体として使用される無機化合物です。これらの化合物は、セラミック、発光塗料、添加剤、および難燃剤などのさまざまな用途に使用できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
523437-10G:4548173165516
523437-VAR:
523437-50G:4548173165523
523437-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A new X-ray TLD phosphor.
R P Rao et al.
Health physics, 45(5), 1001-1002 (1983-11-01)
Barium sulfide poisoning.
S K Agarwal et al.
The Journal of the Association of Physicians of India, 34(2), 151-151 (1986-02-01)
Tong Deng et al.
Waste management & research : the journal of the International Solid Wastes and Public Cleansing Association, ISWA, 25(5), 440-448 (2007-11-08)
Clean processing of copper converter slag to reclaim cobalt and copper could be a challenge. An innovative and environmentally sound approach for recovering valuable metals from such a slag has been developed in the present study. Curing the slag with
J C Downs et al.
The American journal of forensic medicine and pathology, 16(1), 56-61 (1995-03-01)
Physicians, familiar with the common usage of barium medicinally as the contrast agent barium sulfate, may consider it an innocuous or at most a minimally harmful compound. The barium cation is extremely toxic and produces characteristic gastrointestinal symptoms, periorbital and
Dysphagia in a 27-year-old man.
A Seicean et al.
Gut, 58(10), 1353-1353 (2009-09-15)