Merck
185353
Sigma-Aldrich
フェニルイソシアナート
≥98%
別名:
PhNCO, イソシアナートベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NCO
CAS番号:
分子量:
119.12
Beilstein:
471391
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39031801
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.4 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.535 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
密度
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI Key
DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フェニルイソシアナートはエチルアルコールと反応してエチルα,γ-ジフェニルアロファン酸と微量のイソシアン酸フェニル二量体を生成します
アプリケーション
フェニルイソシアナートは化学修飾したセルロース紙の作製に使用されました。官能化酸化グラフェンナノプレートレットの合成に使用されました
フェニルイソシアナート(PhNCO)は第3級アルキルアミン触媒の存在下で第1級ニトロパラフィンと付加反応を起こし、sym-二置換尿素とフロキサンを生成する。また、シクロヘキサジエノンと反応して、隣接ジアミンを含む複素環誘導体を生成します。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185353-500G:4548173347707
185353-VAR:
185353-BULK:
185353-5G:4548173347691
185353-100G:4548173347714
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Reactions of Primary Nitroparaffins with Isocyanates1
Mukaiyama T and Hoshino T
Journal of the American Chemical Society, 82(20), 5339-5342 (1960)
DBU-Catalyzed Desymmetrization of Cyclohexadienones: Access to Vicinal Diamine-Containing Heterocycles
Jin H, et al.
Organic Letters, 20(16), 5006-5009 (2018)
New Reactions of Phenyl Isocyanate and Ethyl Alcohol1.
Kogon IC.
Journal of the American Chemical Society, 78(19), 4911-4914 (1956)
Synthesis and exfoliation of isocyanate-treated graphene oxide nanoplatelets.
Stankovich S, et al.
Carbon, 44(15), 3342-3347 (2006)
H Tinnerberg et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 5(10), 629-632 (2008-07-31)
There are few studies on phenylisocyanate (PhI) exposure, although there are studies indicating that PhI is a very potent chemical sensitizer. The aim of this study was to evaluate aniline in urine and plasma as possible biomarkers of exposure to
プロトコル
HPLC Analysis of Isocyanates on Titan C18