Merck
516589
Sigma-Aldrich
シクロペンチルイソシアナート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H9NCO
CAS番号:
分子量:
111.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
2.83 psi ( 20 °C)
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
147 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C=NC1CCCC1
InChI
1S/C6H9NO/c8-5-7-6-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
InChI Key
CZALJDQHONFVFU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
97.0 °F - closed cup
引火点(℃)
36.11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
516589-1G:
516589-VAR:
516589-BULK:
516589-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electron paramagnetic resonance of free radicals in an adamantane matrix. III. Isocyanatoalkyl and isothiocyanatoalkyl radicals.
Wood DE, et al.
Journal of the American Chemical Society, 93(17), 4145-4148 (1971)
Laura H Heitman et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(7), 2036-2042 (2009-03-20)
The luteinizing hormone (LH) receptor plays an important role in fertility and certain cancers. The endogenous ligands human chorionic gonadotropin (hCG) and LH bind to the large N terminal domain of the receptor. We recently reported on the first radiolabeled
Synthesis and Antibacterial Activity of Urea and Thiourea Derivatives of Anacardic Acid Mixture Isolated from A Natural Product Cashew Nut Shell Liquid (CNSL).
N Subhakara R, et al.
International Journal of Organic Chemistry (2012)