Merck
168440
Sigma-Aldrich
α,β-ジブロモヒドロケイ皮酸
≥99%
別名:
2,3-ジブロモ-3-フェニルプロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(Br)CH(Br)CO2H
CAS番号:
分子量:
307.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
mp
200 °C (dec.) (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
phenyl
SMILES記法
OC(=O)C(Br)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8Br2O2/c10-7(8(11)9(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8H,(H,12,13)
InChI Key
FXJWTHBNVZNQQP-UHFFFAOYSA-N
詳細
α,β-ジブロモヒドロケイ皮酸の脱水素臭素化は液体アンモニア中で研究されています
アプリケーション
α,β-ジブロモヒドロケイ皮酸(2,3-ジブロモ-3-フェニルプロパン酸)は、マイクロ波によるエニンのワンポット合成で使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
168440-100G:
168440-VAR:
168440-BULK:
168440-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of (Z)-1-bromo-1-alkenes and terminal alkynes from anti-2, 3-dibromoalkanoic acids by microwave-induced reaction.
Kuang C, et al.
Tetrahedron, 61(16), 4043-4052 (2005)
Dehydrobromination of a, ?-Dibromohydrocinnamic Acid in Liquid Ammonia1.
Paulson RV and MacGregor WS.
Journal of the American Chemical Society, 73(2), 679-681 (1951)