Merck
152854
Sigma-Aldrich
4-メトキシベンジルオキシカルボニルアジド
95%
別名:
4-メトキシベンジルアジドホルマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
N3CO2CH2C6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
207.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
30-32 °C (lit.)
官能基
azide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(COC(=O)N=[N+]=[N-])cc1
InChI
1S/C9H9N3O3/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)6-15-9(13)11-12-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
NQBRFIXRZDTIRQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Methoxybenzyloxycarbonyl azide was used to prepare N-4-methoxybenzyloxycarbonyl-L-α-aminoadipic acid.
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
152854-25G:
152854-5G:
152854-VAR:
152854-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J J Usher et al.
The Biochemical journal, 151(3), 729-739 (1975-12-01)
1. Phenoxymethylpenicillin sulphoxide 4-methoxybenzyl ester was labelled with 3H in its 2-beta-methyl group. Its specific radioactivity was 362 mCi/mmol. 2. Removal of the side chain of this compound yielded the corresponding ester of 6-aminopenicillanic acid sulphoxide and coupling of the