Merck
727466
Sigma-Aldrich
4-アジドトルエン 溶液
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
別名:
1-アジド-4-メチルベンゼン 溶液, 4-メチルフェニルアジド 溶液, p-トリルアジド 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7N3
CAS番号:
分子量:
133.15
Beilstein:
1841411
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
liquid
濃度
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
不純物
≤2.0% water
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3/c1-6-2-4-7(5-3-6)9-10-8/h2-5H,1H3
InChI Key
YVXDRCDGBCOJHX-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Azidotoluene is an aromatic azide generally used in copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.
アプリケーション
4-Azidotoluene solution may be used for the functionalization at the axial position of boron subphthalocyanines with a terminal acetylene functionality via copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition in the presence of Hunig′s base.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-18.4 °F
引火点(℃)
-28 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
727466-10ML:4548173924359
727466-VAR:
727466-BULK:
727466-50ML:4548173924366
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Acetylenic Scaffolding with Subphthalocyanines.
Gotfredsen H, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2016(1), 17-21 (2016)
Ju Eun Jeon et al.
Cell, 180(1), 176-187 (2020-01-11)
In response to biotic stress, plants produce suites of highly modified fatty acids that bear unusual chemical functionalities. Despite their chemical complexity and proposed roles in pathogen defense, little is known about the biosynthesis of decorated fatty acids in plants.
Cu-catalyzed azide? alkyne cycloaddition
Meldal M & Torn?e CW
Chemical Reviews, 108(8), 2952-3015 (2008)