Merck
779377
Sigma-Aldrich
1-Azido-4-bromobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
別名:
4-Bromophenyl azide solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrN3
CAS番号:
分子量:
198.02
Beilstein:
1939308
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
liquid
濃度
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
不純物
≤2.0% water
保管温度
−20°C
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8/h1-4H
InChI Key
WHSJSMSBFMDFHK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-18.4 °F
引火点(℃)
-28 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
779377-VAR:
779377-50ML:
779377-BULK:
779377-10ML:4548173376363
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)