安全性情報
8.18026
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl azide
for synthesis
別名:
Trimethylsilyl azide, Azidotrimethylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiN3
CAS番号:
分子量:
115.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
225-078-5
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥90.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
300 °C
転移温度
flash point 6 °C
密度
0.87-0.88 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C3H9N3Si/c1-7(2,3)6-5-4/h1-3H3
InChI Key
SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体