Merck
145807
Sigma-Aldrich
2-ブロモプロピオニルクロリド
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CHBrCOCl
CAS番号:
分子量:
171.42
Beilstein:
773800
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
グレード
technical grade
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.477 (lit.)
bp
131-133 °C (lit.)
密度
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(Br)C(Cl)=O
InChI
1S/C3H4BrClO/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
InChI Key
OZGMODDEIHYPRY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Bromopropionyl chloride was used to synthesize cellulose macroinitiator for homogeneous atom transfer radical polymerization. It was used in the synthesis of 2-aminopropionyl polystyrene resin by Friedel Crafts reaction.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
145807-BULK:
145807-250G:
145807-50G:
145807-10G:
145807-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Solid-phase synthesis of C-terminal peptide amides using a photoremovable a-methylphenacylamido anchoring linkage.
Ajayaghosh A and Pillai VNR.
Proceedings of the Indian Academy of Sciences - Section A, 100(5), 389-396 (1988)
Xiaofeng Sui et al.
Biomacromolecules, 9(10), 2615-2620 (2008-09-09)
Cellulose-graft-poly(N,N-dimethylamino-2-ethyl methacrylate) (cellulose-g-PDMAEMA) copolymers were prepared by homogeneous atom transfer radical polymerization (ATRP) under mild conditions. Cellulose macroinitiator was successfully synthesized by direct acylation of cellulose with 2-bromopropionyl bromide in a room temperature ionic liquid (RTIL), 1-allyl-3-methylimidazolium chloride. Copolymers were