Documenti fondamentali
347043
Sigma-Aldrich
Lithium peroxide
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Dilithium peroxide, Lithium oxide (Li2 O2 )
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Li2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
45.88
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[O-][O-]
InChI
1S/2Li.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
HPGPEWYJWRWDTP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame over circleCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Michael J Zachman et al.
Nature, 560(7718), 345-349 (2018-08-17)
Solid-liquid interfaces are important in a range of chemical, physical and biological processes1-4, but are often not fully understood owing to the lack of high-resolution characterization methods that are compatible with both solid and liquid components5. For example, the related
Huan-Feng Wang et al.
Nanoscale, 11(24), 11513-11520 (2019-05-01)
The design of a nanoporous cathode for Li-O2 batteries that can achieve high chemical stability and superior electrochemical performance remains a formidable challenge. A novel approach for the fabrication of nanoengineered PdNi alloys directly coated onto Ni nonwoven fabric (PdNi/NiNF)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
347043-250G
347043-50G4061826761489