Documenti fondamentali
698172
Sigma-Aldrich
Iron(II) trifluoromethanesulfonate
greener alternative
≥85%
Sinonimo/i:
Iron(II) triflate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2F6FeO6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥85%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
>300 °C
Gruppo funzionale
fluoro
triflate
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Fe]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Fe/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
PGJLOGNVZGRMGX-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)