278904
Potassium dioxide
powder
Sinonimo/i:
Potassium superoxide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Stringa SMILE
[K+].[O][O-]
InChI
1S/K.HO2/c;1-2/h;1H/q+1;/p-1
DUPSQGGNCHNYTQ-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis