371432
Sodium percarbonate
avail. H2O2 20-30 %
Sinonimo/i:
Hydrogen peroxide sodium carbonate adduct
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Composizione
avail. H2O2, 20-30%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OO.OO.OO.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.4Na.3H2O2/c2*2-1(3)4;;;;;3*1-2/h2*(H2,2,3,4);;;;;3*1-2H/q;;4*+1;;;/p-4
MSLRPWGRFCKNIZ-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Applicazioni
- To prepare polycaprolactone (PCL)-based oxygen-releasing nanofibers for wound dressing.
- For the degradation of Bisphenol A and aniline via advanced oxidation processes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?