Documenti fondamentali
490539
Sigma-Aldrich
Potassium cyanide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinonimo/i:
13C,15N Labeled KCN, 13C,15N Labeled potassium cyanide
About This Item
Formula condensata:
K13C15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
67.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K][13C]#[15N]
InChI
1S/CN.K/c1-2;/i1+1,2+1;
YUZRZFQHUCKACF-AWQJXPNKSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Thyroid
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)