Documenti fondamentali
683620
Sigma-Aldrich
Glutatione-(glicina-13C2,15N)
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Formula condensata:
13C2C8H1715NN2O6S · CF3COOH
Peso molecolare:
424.33
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
solid
tecniche
protein expression: suitable
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13C]([13C][15NH]C([C@@H](NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)CS)=O)=O.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C10H15N3O6S.C2HF3O2/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16;3-2(4,5)1(6)7/h5-6,20H,1-2,4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19);(H,6,7)/t5-,6-;/m0./s1/i3+1,8+1,12+1;
ZWAYVVXHXHCDFM-KFJNRMSPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Katharina Herzog et al.
Metabolites, 9(3) (2019-03-08)
Oxidative stress plays a role in the onset and progression of a number of diseases, such as Alzheimer's disease, diabetes and cancer, as well as ageing. Oxidative stress is caused by an increased production of reactive oxygen species and reduced