Documenti fondamentali
676128
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
HSCH2CH(NH2)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
220 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CS)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
XUJNEKJLAYXESH-NSQKCYGPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)