Y0000517
Glutathione
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
L-Glutathione reduced, γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine, GSH
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
glutathione
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
192-195 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)