Documenti fondamentali
798231
Sigma-Aldrich
S-(5′-Adenosyl) -L-methionine-(S-methyl-13C)chloride
≥99 atom % (13C), ≥90% (CP)
Sinonimo/i:
S-(5’-Adenosyl) -L-methionine-(S-methyl-13C) chloride hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC14H23ClN6O5S · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
435.89 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.12
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥90% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC([C@@H](N)CC[S+]([13CH3])C[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)=O.[H]Cl.[Cl-]
InChI
MMPIHZNGCSGKLY-SETSOBFISA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)