Documenti fondamentali
283835
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled bromoacetic acid
About This Item
Formula condensata:
Br13CH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
protein expression: suitable
P. eboll.
208 °C (lit.)
Punto di fusione
47-49 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O[13C](=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
KDPAWGWELVVRCH-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)