496820
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
99%
Sinonimo/i:
VEC, Vinyl ethylene carbonate
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
237 °C/733 mmHg (lit.)
Densità
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carbonate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O3/c1-2-4-3-7-5(6)8-4/h2,4H,1,3H2
BJWMSGRKJIOCNR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the synthesis of the following multi-functional cyclic carbonates:
- 4,4′-((hexane-1,6-diylbis(sulfanediyl))bis-(ethane-2,1-diyl))bis(1,3-dioxolan-2-one) (Bis-CC)
- 2-ethyl-2-(((3-((2-(2-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)-ethyl)thio)propanoyl)oxy) methyl)propane-1,3-diyl bis(3-((2-(2-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)ethyl)thio)propanoate) (Tris-CC)
- 2,2-bis(((3-((2-(2-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)ethyl)-thio)propanoyl)oxy) methyl)propane-1,3-diyl bis(3-((2-(2-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)ethyl)thio)propanoate) (Tetra-CC)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
206.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
R900753-1EA | |
496820-25G | 4061836685638 |
496820-5KG | 4061836692568 |
496820-100G | 4061836685621 |
496820-1KG | 4061836692551 |
496820-500G |