V2607
Vinylene carbonate
contains ≤2% BHT as stabilizer, 97%
Sinonimo/i:
1,3-Dioxol-2-one, VC
Saggio
97%
contiene
≤2% BHT as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. eboll.
162 °C (lit.)
Punto di fusione
19-22 °C (lit.)
Densità
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1OC=CO1
InChI
1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,Stomach
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?