H1009
Perossido di idrogeno
30 % (w/w) in H2O, contains stabilizer
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
23.3 mmHg ( 30 °C)
Livello qualitativo
Saggio
29.0-32.0% (titration)
Forma fisica
liquid
Durata
~2 yr
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
30 % (w/w) in H2O
tecniche
cell based assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
Densità
1.110 g/cm3
Compatibilità
suitable for DNA precipitation
applicazioni
general analytical
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- nel trattamento delle cellule epiteliali nasali per saggi di sensibilità ad H2O2
- nel trattamento della linea cellulare di cheratinociti immortali umana (HaCaT) e della linea cellulare di melanoma umano (GLL19) per indurre senescenza
- per incubare sezioni cerebrali per la colorazione con bromodeossiuridina (BrdU)/NeuN
- in saggi di proliferazione cellulare per l′incubazione di cellule staminali neurali (NE-4C) per esperimenti in vitro
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Comunemente ordinati con questo prodotto
Prodotti correlati
Prodotto comparabile
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
This solution is used as a substrate for detecting horseradish-peroxidase conjugates in Western blotting.
Protocolli
This procedure may be used for all Catalase products.
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.