545856
Lithium hydroxide
powder, reagent grade, ≥98%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
470 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 71 g/L at 20 °C
Stringa SMILE
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of lithium-doped zinc oxide (ZnO) thin films.
- Preparation of lithium glyceroxide/hydroxide catalysts by reacting with glycerol.
- As a catalyst to generate unsaturated ketones via Michael addition of β-dicarbonyl compounds.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1