232238
Piridinio p-toluensolfonato
98%
Sinonimo/i:
acido p-toluenesolfonico, PPTS, Piridina p-toluensolfonato
Saggio
98%
Stato
solid
Gruppo funzionale
tosylate
Stringa SMILE
c1ccncc1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
ZDYVRSLAEXCVBX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
232238-500G | 4061838783424 |
232238-5G | 4061838783431 |
232238-100G | 4061833545478 |
232238-25G | 4061838783417 |