Documenti fondamentali
222275
Sigma-Aldrich
2-Thiopheneglyoxylic acid
95%
Sinonimo/i:
α-Oxo-2-thiopheneacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Punto di fusione
88-91 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H4O3S/c7-5(6(8)9)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H,8,9)
GIWRVUADKUVEGU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-Thiopheneglyoxylic acid was used in the synthesis of europium complexes.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bin Yu et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 24(12), 1571-1574 (2005-04-15)
The complex of europium with 1,10-phenanthroline and 2-thiopheneglyoxylic acid (HL) was synthesized. Its chemical formula was determined to be [EuL2 x phen x (H2O)3]NO3 by elemental analysis, electrical conductivity, IR and 1H NMR. It was found that the europium ion