78610
Phenylglyoxylic acid
purum, ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
α-Oxophenylacetic acid, Benzoylformic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (T)
Forma fisica
crystals
P. eboll.
84 °C/0.1 mmHg
Punto di fusione
62-65 °C (lit.)
63-67 °C
Solubilità
methanol: 0.1 g/mL, clear
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11)
FAQJJMHZNSSFSM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?