Documenti fondamentali
15222
Supelco
N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamide
for GC derivatization, LiChropur, ≥99.0%
Sinonimo/i:
BSTFA
About This Item
Formula condensata:
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.40
Beilstein:
2050024
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Stato
liquid
Qualità
LiChropur
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.384
P. ebollizione
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Descrizione generale
La N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamide (BSTFA) è un ottimo reagente sililante. Per alcuni composti azotati primari o secondari stericamente ingombrati, la N,O-bis(trimetilsilil)acetamide e la BSTFA ottengono risultati migliori rispetto alle normali condizioni di sililazione. La BSTFA trova applicazione nella derivatizzazione delle ammine. È adatta alla sililazione di acidi carbossilici, fenoli, urea, ammidi e alcoli.
Applicazioni
Per saperne di più consultare le informazioni sul prodotto
BSTFA + 1% TMCS (trimetilsilil) nei solventi acetato di etile, acetonitrile e diclorometano può essere usata per la sililazione dell′ormone steroideo 17a-etinilestradiolo (EE2) con gascromatografia-spettrometria di massa (GC-MS). Può essere usata anche per la sililazione del 2-monogliceride endogeno presente nell′intestino del cane che si lega ai recettori per i cannabinoidi.
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations.
Aggarwal VK
Science of Synthesis Knowledge Updates, 27, 593-594 (2014)
Bo Wang et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(5) (2020-05-24)
A method based on accelerated solvent extraction (ASE) coupled with gas chromatography tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) was developed for the quantitative analysis of spectinomycin and lincomycin in poultry egg (whole egg, albumen and yolk) samples. In this work, the samples
Greene's Protective Groups in Organic Synthesis.
Science (2014)
Modern Methods of Pharmaceutical Analysis.
Schirmer RE.
Science, 2, 215-216 (1990)
R Mechoulam et al.
Biochemical pharmacology, 50(1), 83-90 (1995-06-29)
In this study, we report the isolation from canine intestines of 2-arachidonyl glycerol (2-Ara-Gl). Its structure was determined by mass spectrometry and by direct comparison with a synthetic sample. 2-Ara-Gl bound to membranes from cells transiently transfected with expression plasmids
Articoli
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs