15269
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
for GC derivatization, LiChropur™, ≥98.5% (GC)
Sinonimo/i:
BSA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
n20/D 1.417
P. eboll.
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
Densità
0.832 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(O[Si](C)(C)C)=N/[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+
SIOVKLKJSOKLIF-CMDGGOBGSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?