M26305
N-Methylacetamide
≥99%
Sinonimo/i:
Acetylmethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. eboll.
204-206 °C (lit.)
Punto di fusione
26-28 °C (lit.)
Densità
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNC(C)=O
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)
OHLUUHNLEMFGTQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- To synthesize N-methyl-N-(3-thienyl)acetamide by reacting with 3-bromothiophene in the presence of CuI catalyst and N,N′-dimethylethylenediamine.(1)
- As a ligand to synthesize the zirconium(IV) complex, Zr(MeC(O)NMe)4 by reacting with tetrakis(dimethylamido)zirconium.(2)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
240.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
116 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?