473936
N-Methylformamide
99%
Sinonimo/i:
N-Formylmethylamine
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
198-199 °C (lit.)
Punto di fusione
−4 °C (lit.)
Densità
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
[H]C(=O)NC
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Li2S-P2S5 solid electrolytes (SE)
- interlayer-condensed materials of protonated layered silicate (magadiite)
- Li3PS4 solid electrolyte
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
231.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
111 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?