00160
Acetamide
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Amide C2
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 65 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
crystals
P. ebollizione
221 °C (lit.)
Punto di fusione
78-80 °C (lit.)
78-82 °C
Solubilità
H2O: soluble 1 gm in 0.5 ml
alcohol: soluble 1 gm in 2ml
pyridine: soluble 1 gm in 6 ml
chloroform: soluble
glycerol: soluble
Stringa SMILE
CC(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ggt1(116568)
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?