50621
tert-Butanol
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-propanol, tert-Butyl alcohol, Trimethyl carbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Temp. autoaccensione
896 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
8 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
n20/D 1.387
P. ebollizione
83 °C (lit.)
Punto di fusione
23-26 °C (lit.)
Densità
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Detection and quantification of butanol and its isomers in paint samples by a rapid fast gas chromatography-proton transfer reaction-mass spectrometer (FastGC-PTR-MS) method
- Simultaneous assessment of 121 VOCs emitted from 41 cellulose acetate movie films by proton transfer reaction-time-of-flight-mass spectrometry (PTR-ToF-MS)
- As an internal standard in the determination of n-butane and its metabolites in the blood, heart, and tissue samples of three autopsy cases that died due to sniffling n-butane and isobutane from portable gas cartridges
- Headspace-single drop microextraction (HS-SDME) of VOCs from different types of tomato samples for their quantification by gas chromatography-flame ionization detection (GC-FID)
Altre note
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Utility of Headspace Grade Solvents for the Analysis of Organic Volatile Impurities
Protocolli
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol