471712
tert-Butanol
anhydrous, ≥99.5%
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-propanol, tert-Butyl alcohol, Trimethyl carbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
solid or liquid
Temp. autoaccensione
896 °F
Limite di esplosione
8 %
Impurezze
<0.005% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. eboll.
83 °C (lit.)
Punto di fusione
23-26 °C (lit.)
Solubilità
water: miscible
Densità
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of Ribose - Oleic Acid Esters in the Presence- and Absence of Candida antarctica Lipase B.: This study investigates the synthesis of ribose-oleic acid esters using tert-Butanol as a solvent, both with and without the presence of Candida antarctica Lipase B. The research explores the efficiency and effectiveness of the enzyme-catalyzed process, highlighting the impact of tert-Butanol on the synthesis reaction. The findings contribute to the understanding of esterification processes in analytical chemistry and have potential applications in developing new synthetic methods (Çetinkaya et al., 2020).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?