11383213001
Roche
NBT
4-Nitro blue tetrazolium chloride, solution
Sinonimo/i:
Nitroblue tetrazolium chloride
Saggio
>95%
Stato
solution
PM
Mr 817.7
Confezionamento
pkg of 3 mL (300 mg)
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
hybridization: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Immunohistocytochemistry
- Western blot
- Southern blot
- Northern blot
- Colony and plaque hybridization
- In situ hybridization
Stato fisico
Note: The color does not impair the quality or the function of the reagent. In some cases a precipitate may occur which is easily brought into solution by briefly warming the substrate at 37 °C.
Nota sulla preparazione
- Always prepare this solution fresh shortly before use!For all applications except DIG System: Add 50 μl NBT solution and 37,5 μl BCIP to 10 ml 0.1 M Tris-HCl, pH 9.5 (20 °C), 0.1 M NaCl, 0.05 M MgCl2.
- For DIG System applications: Add 50 μl NBT solution and 37,5 μl BCIP to 10 ml 0.1 M Tris-HCl, pH 9.5 (20 °C), 0.1 M NaCl
- Note: Do not include MgCl2 in the DIG detection buffer as this might lead to spotty background on the membrane after the detection procedure. Alkaline Phosphatase does not require Mg2+.
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
There are several counterstains possible in combination with BM Purple (or NBT/BCIP in general), including FastGreen FCF and Nuclear Fast Red.