Documenti fondamentali
107360
Sigma-Aldrich
Acido piruvico
98%
Sinonimo/i:
αAcido -chetopropionico, Acido 2-ossoproprionico
About This Item
Formula condensata:
CH3COCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.06
Beilstein:
506211
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39021320
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
165 °C (lit.)
Punto di fusione
11-12 °C (lit.)
Solubilità
H2O: miscible
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Densità
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L′acido piruvico è stato utilizzato per studiare la coltivazione dei batteri presenti nel suolo non descritti in precedenza come microcolonie, utilizzando un sistema a membrana con un substrato di terreno. L′acido piruvico è stato utilizzato per sviluppare un nuovo metodo per determinare simultaneamente gli acidi organici nel vino rosso e nel mosto mediante la cromatografia liquida.
Azioni biochim/fisiol
L′acido piruvico reagisce con la N-acetil mannosammina mediante una condensazione di tipo aldolico per formare l′acido sialico. L′acido piruvico è un componente del polisaccaride commerciale ricavato dalle alghe rosse. Durante lo sforzo fisico, nei muscoli l′acido piruvico (ricavato dal glicogeno) viene ridotto in acido lattico, il quale si riossida e si ritrasforma parzialmente in glicogeno durante il riposo.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Belinda C Ferrari et al.
Nature protocols, 3(8), 1261-1269 (2008-08-21)
Most bacteria are recalcitrant to traditional cultivation in the laboratory. The soil substrate membrane system provides a simulated environment for the cultivation of previously undescribed soil bacteria as microcolonies. The system uses a polycarbonate membrane as a solid support for
Determination of organic acids in red wine and must on only one RP-LC-column directly after sample dilution and filtration.
Zheng YJ, et al.
Chromatographia, 69(11-12), 1391-1395 (2009)
Pyruvic acid, a unique component of an exocellular bacterial polysaccharide.
J H SLONEKER et al.
Nature, 194, 478-479 (1962-05-05)
Emilie A Bard-Chapeau et al.
Nature genetics, 46(1), 24-32 (2013-12-10)
The most common risk factor for developing hepatocellular carcinoma (HCC) is chronic infection with hepatitis B virus (HBV). To better understand the evolutionary forces driving HCC, we performed a near-saturating transposon mutagenesis screen in a mouse HBV model of HCC.
Prasanta Dey et al.
Biomolecules, 10(9) (2020-09-04)
Renal cell carcinoma has emerged as one of the leading causes of cancer-related deaths in the USA. Here, we examined the anticancer profile of oxindole derivatives (SH-859) in human renal cancer cells. Targeting 786-O cells by SH-859 inhibited cell growth
Protocolli
Separation of Pyruvic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Tartaric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Citric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Malic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; L-Pyroglutamic acid, ≥99.0% (T); Lactic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Acetic acid, ≥99.99% trace metals basis; Succinic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard