Key Documents
305863
Sigma-Aldrich
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. eboll.
92-95 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C#CCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C9H14O2/c1-2-3-7-10-9-6-4-5-8-11-9/h1,9H,3-8H2
ZQZSNKJFOFAJQX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Guy Bertrand Djigoué et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 18(1), 914-933 (2013-01-25)
We synthesized two series of androstane derivatives as inhibitors of type 3 and type 5 17β-hydroxysteroid dehydrogenases (17β-HSDs). In the first series, four monospiro derivatives at position C17 were prepared from androsterone (ADT) or epi-ADT. After the protection of the