302015
5-Hexyn-1-ol
96%
Sinonimo/i:
1-Hexyn-6-ol, 1-Hydroxy-5-hexyne, 5-Hexynol, 5-Hexynyl alcohol, 6-Hydroxy-1-hexyne
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.450 (lit.)
P. ebollizione
73-75 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCCCC#C
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h1,7H,3-6H2
GOQJMMHTSOQIEI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- cinnoline-fused cyclic enediyne
- llycopodium alkaloids, (+)-nankakurine A and (+)-nankakurine B
- 7-benzoyloxy-3-(2-nitrophenylseleno)-1,5-cyclodecadiyne
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Alkynes contain a highly versatile functional group that may be utilized for numerous reactions such as electrophilic additions of hydrogen, halogens, hydrogen halides, or water; metathesis; hydroboration; oxidative cleavage; C–C coupling; and cycloadditions