108456
Trimethyl orthoformate
99%
Sinonimo/i:
Trimethoxymethane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.67 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
23.5 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 30 °C)
57 mmHg ( 40 °C)
Saggio
99%
Limite di esplosione
5.1 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. ebollizione
101-102 °C (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
COC(OC)OC
InChI
1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?