Documenti fondamentali
164534
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthobenzoate
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C(OCH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.489 (lit.)
P. ebollizione
87-88 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
phenyl
Stringa SMILE
COC(OC)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c1-11-10(12-2,13-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
IECKAVQTURBPON-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trimethyl orthobenzoate reacts with P-dimethylaminophosphonic acid bis(1-methylhydrazide) to yield 1,2,5,6-tetrahydro-1,5-dimethyl-6-(N,N-dimethylamino)-6-phenyl-1,2,4,5,6-tetrazaphosphorine-6-oxide.
Applicazioni
Trimethyl orthobenzoate was used in the preparation of 5-phenyl-4,6-dipyrrin and 2,3-orthoester derivatives of ethyl-1-thio-α-L-rhamnopyranoside.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
R G Hicks et al.
Inorganic chemistry, 40(8), 1865-1870 (2001-04-21)
Reaction of P-dimethylaminophosphonic acid bis(1-methylhydrazide) (6) with trimethyl orthobenzoate gave 1,2,5,6-tetrahydro-1,5-dimethyl-6-(N,N-dimethylamino)-6-phenyl-1,2,4,5,6-tetrazaphosphorine-6-oxide (7), which was subsequently oxidized to the corresponding P-diemthylamino-6-phosphaverdazyl (5) as a persistent radical. Analysis of the electron paramagnetic resonance spectrum of 5 revealed significant spin density on the
Reactions between pyrrole and orthoesters: preparation of tri-(pyrrol-2-yl) alkanes.
Reese CB and Yan H.
Tetrahedron Letters, 43(32), 5545-5547 (2001)
Incidence and avoidance of stereospecific 1, 2-ethylthio group migration during the synthesis of ethyl 1-thio-a-l-rhamnopyranoside 2, 3-orthoester.
Auzanneau F-I and Bundle DR.
Carbohydrate Research, 212, 13-24 (1991)