Key Documents
75570
Sigma-Aldrich
Triethyl orthobenzoate
≥95.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
C6H5C(OC2H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.30
Beilstein:
645341
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
n20/D 1.472
P. eboll.
239-241 °C (lit.)
80 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
phenyl
Stringa SMILE
CCOC(OCC)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C13H20O3/c1-4-14-13(15-5-2,16-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
BQFPCTXLBRVFJL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)