104043
N-Phenyl-1-naphthylamine
reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
1-(N-phenylamino)naphthalene, N-(1-Naphthyl)aniline, NPN
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
226 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
60-62 °C (lit.)
λmax
252 nm
Stringa SMILE
N(c1ccccc1)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H
XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?